Learn More
Abnova™ MALAT1 Split FISH Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Röhrchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Metastase-assoziiertes Lunge-Adenokarzinom-Transkript 1 (nicht proteincodierend) |
| Gen-Alias | HCN, MALAT-1, NCRNA00047, NEAT2, PRO2853 |
| Gensymbol | MALAT1 |
| Gen-ID (Entrez) | 378938 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssig |