Learn More
Medline Scientific™ Magnum B Binokulares Biologiemikroskop
Die robuste T-Form ist für maximale Stabilität ausgelegt und bietet moderne ergonomische Funktionen, die eine bequeme, anhaltende Sichtposition gewährleisten.
Marke: Medline Scientific™ 2622.0000M
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30°-Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl) oder Phasenkontrast-Kondensor, Revolver mit 5 Positionen
- Planachromatische Objektive eignen sich ideal für eine verbesserte Anzeige mit einem vollständigen Flachfeldbild
- Semi-Planachromatische Objektive sind ideal für den routinemäßigen Einsatz unter allgemeinen QK-Bedingungen
- Das auf einem Phasenkontrast-Revolver basierende System verfügt über 4 Phasenringe und eine Hellfeldanzeigeposition mit zwei freien Räumen für zusätzliche Objektive
Spezifikation
Hellfeld-Abbe, NA 0.90 bis NA 1.25 (Öl) | |
10x/20 mm Weitfeld | |
Halogen | |
Planachromatisch; 4 x, 10 x, 40 x, 100 x | |
Blauer und grüner Filter, 1 Ersatzbirne, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Augenmuscheln aus weichem Gummi, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung. | |
10 kg | |
220 – 240 V |
Iris | |
Optik, Binokular, gebogen bei 30° | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
Binokulares biologisches Mikroskop | |
Umkehr, Revolver mit Fünffach-Drehraster | |
220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz | |
50 – 60 Hz |