Learn More
Medline Scientific™ Magnum B Binokulares Biologiemikroskop
Die robuste T-Form ist für maximale Stabilität ausgelegt und bietet moderne ergonomische Funktionen, die eine bequeme, anhaltende Sichtposition gewährleisten.
2489.94 CHF - 5050.90 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Iris |
---|---|
Eyepiece | WF10X/20 mm |
Kopfausführung | Binocular, Optical, 30° inclined |
Beleuchtungsart | Halogen |
Produkttyp | Binocular Biological Microscope |
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kondensatortyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Objektivausführung | Kondensatortyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11980269
|
Medline Scientific™
2622.0000M |
Planachromatisch; 4 x, 10 x, 40 x, 100 x | Hellfeld-Abbe, NA 0.90 bis NA 1.25 (Öl) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11970269
|
Medline Scientific™
2621.0000M |
Semi Plan | Brightfield Abbe, NA 0.90 - NA 1.25 (oil) |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11990269
|
Medline Scientific™
2638.0000M |
Phase Contrast | Phase contrast, 5-position turret |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30°-Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl) oder Phasenkontrast-Kondensor, Revolver mit 5 Positionen
- Planachromatische Objektive eignen sich ideal für eine verbesserte Anzeige mit einem vollständigen Flachfeldbild
- Semi-Planachromatische Objektive sind ideal für den routinemäßigen Einsatz unter allgemeinen QK-Bedingungen
- Das auf einem Phasenkontrast-Revolver basierende System verfügt über 4 Phasenringe und eine Hellfeldanzeigeposition mit zwei freien Räumen für zusätzliche Objektive
Spezifikation
Iris | |
Binocular, Optical, 30° inclined | |
Binocular Biological Microscope | |
Quintuple reversed and revolving with click stop | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
WF10X/20 mm | |
Halogen | |
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. | |
10 kg | |
220/240 V |