Learn More
Medline Scientific™ Magnum B Binokulares Biologiemikroskop
Die robuste T-Form ist für maximale Stabilität ausgelegt und bietet moderne ergonomische Funktionen, die eine bequeme, anhaltende Sichtposition gewährleisten.
Marke: Medline Scientific™ 2621.0000M
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30°-Neigung
- 10x/20-mm-Weitfeldokular
- Erhältlich mit semiplanachromatischen, planachromatischen oder Phasenkontrast-Objektiven
- Hellfeld-Abbe-Kondensor, NA 0.90 - NA 1.25 (Öl) oder Phasenkontrast-Kondensor, Revolver mit 5 Positionen
- Planachromatische Objektive eignen sich ideal für eine verbesserte Anzeige mit einem vollständigen Flachfeldbild
- Semi-Planachromatische Objektive sind ideal für den routinemäßigen Einsatz unter allgemeinen QK-Bedingungen
- Das auf einem Phasenkontrast-Revolver basierende System verfügt über 4 Phasenringe und eine Hellfeldanzeigeposition mit zwei freien Räumen für zusätzliche Objektive
Spezifikation
Brightfield Abbe, NA 0.90 - NA 1.25 (oil) | |
WF10X/20 mm | |
Halogen | |
Semi Plan | |
Blue and green filter, 1 spare bulb, 2 spare fuses, immersion oil 10mL, soft rubber eyecups, dust cover and instruction manual. | |
10 kg | |
220/240 V |
Iris | |
Binocular, Optical, 30° inclined | |
4X, 10X, 40X, 100X | |
Binocular Biological Microscope | |
Quintuple reversed and revolving with click stop | |
220/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |