Learn More
Bohlender™ Magnetrührstab-Set
Bestehend aus den gängigsten Magnetrührern und einem 150 mm langen Rührstabgreifer.
Marke: Bohlender™ C348-10
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Ideal für Anfänger
- Zum Testen verschiedener Arten und Abmessungen von magnetischen Rührstäben
- Enthält jeweils ein Stück in zylindrischer Form der Größe 10 x 6.15, 15 x 4.5, 20 x 6, 25 x 6, 30 x 6, 40 x 8, 50 x 8, 60 x 9
- Enthält jeweils einen Mittelring 15 x 5, 25 x 6, 40 x 8
- Enthält je ein Stück in dreieckiger Form der Größe 25 x 8, 40 x 14
- Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Abmessungen der Box: 175 x 110 x 30 mm
- FDA-Konformität
Spezifikation
Zylindrische und dreieckige Stäbe, Gelenkringe | |
Testen von Rührstäbchen | |
PTFE | |
FDA |
Box 175 x 110 x 30 mm | |
Schwarze Box, weiße Balken | |
−200 °C bis +250 °C |