Learn More
BRAND™ Magnetrührstäbe aus PTFE, zylindrische Form
Artikelnummer. 10019940 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Durchmesser (metrisch):
1,5 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10019940
Marke: BRAND™ 137160
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die einzigartigen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe aus Polypropylen eignen sich optimal für den Einsatz in den meisten Forschungs-, Wissenschafts- und anderen Laboren.
  • Aus PTFE
  • Die abgerundete, glatte Oberfläche gewährleistet eine effektive Rührleistung.
  • Geeignet für alle Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Länge (metrisch) 159 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Form Zylinder
Typ Magnetrührstab