Learn More
Bohlender™ Magnetrührerköpfe (P-MRK)
Click to view available options
Typ:
Magnetrührerkopf
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Optimale Rührkupplung für PTFE ummantelte Rührwellen von BOLA, sowie für Glas- und Wellen aus Edelstahl. Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager aus PTFE/PEEK sowie einer Hohlwelle aus Borosilikatglas. Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauweise. Porenfreier, eingeschweiΒter Rotor verhindert Leckagen und Memory-Effekte. Klemmverschraubung zur sicheren Befestigung der Rührwelle und optimaler Kraftübertragung. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) zum Sichern und einfachen Lösen des Kegelschliffs. Vierkant mit SchlüΒelweite 6mm zur Aufnahme des Rührantriebs oder einer Rührkupplung. Einschublänge der Rührwelle max. 95mm. Antriebsglocke auΒen φ 50mm. Alle medienberührenden Teile sind metallfrei. Leistung: bis 90 Ncm.
Für Rührwellen-φ: 10mm
Schliff: 29/32 NS
Für Rührwellen-φ: 10mm
Schliff: 29/32 NS
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Magnetrührerkopf |