Learn More
SI Analytics™ TZ1545 Pk/10 magnetic stirrer bars 30mm
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Typ:
Magnetrührstab
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 30 mm langer Magnetrührstab
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 33 mm |
| Menge | 10/Pckg. |
| Typ | Magnetrührstab |