Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetischer Minirührer
Artikelnummer. 15843967 Alle ansehen Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkte
Click to view available options
Modell:
Grau/Blau
Grau/Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15843967
Marke: Heathrow Scientific™ 120155
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine wirtschaftliche Rührlösung für ultimative Funktion mit optimaler Magnetkupplung und qualitativ hochwertigen Rührstäben für zuverlässige Rühreffizienz.
Eine leistungsstarke magnetische Kupplung zwischen dem hochwertigen Rührstab und dem Gerät sorgt für eine gleichmäßige und genaue Ausrichtung. Dadurch wird die Anzahl der Ausschwünge mit Erhöhen oder Verringern der Schleuderdrehzahl deutlich reduziert, wobei stets die maximale Rührleistung gewährleistet ist.
  • 5 Jahre Garantie
  • Hergestellt aus einem ABS-PC-Gemisch, das chemikalienbeständig und leicht zu reinigen ist
  • Leichtes und flaches Design für einfachen Transport
  • Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Dank des leisen Betriebs mit geringer Vibration bleibt der Lautstärkepegel im Labor niedrig und der Anwender fokussiert
  • Ideal für routinemäßige Rühranwendungen in der allgemeinen Forschung, Biowissenschaften, Industrie, Qualitätsanalyse und klinischen Laboren
  • Zwei (2) hochwertige Rührstäbe (35 x 9 mm) sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Rührleistung zu gewährleisten
Spezifikation
Geschwindigkeit 200 bis 2.200 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial ABS-Kunststoff
Fassungsvermögen 3 l
Display Analog
Form Round
Spannung 12 V
Abmessungen (L x B x H) 18,3 x 13,2 x 4,7 cm
Höhe (angloamerikanisch) 1,85 in.
Höhe (metrisch) 4,7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7,2 in.
Länge (metrisch) 18,3 cm
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Breite (metrisch) 13,2 cm
Elektrische Anforderungen Universell 12 V DC mit 4 Adaptern
Gewährleistung und Service 5 Jahre
Farbe Grau, Violett
Enthält Rührer, 2 Rührstäbe, Netzteil
Modell Grau/Violett
Drehzahlregelung Einstellrad – stufenlos einstellbar
Typ Magnetic Stirrer
Gewicht (angloamerikanisch) 0,985 lb.
Gewicht (metrisch) 0,447 kg