missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MADD Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18538843 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18538843 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18538843 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP306250MFV610

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MADD Polyclonal antibody specifically detects MADD in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MADD
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DENNFLJ36300, Differentially expressed in normal and neoplastic cells, FLJ35600, IG20, Insulinoma glucagonoma clone 20, insulinoma-glucagonoma protein 20, KIAA0358RAB3GEP, MAP kinase-activating death domain protein, MAP-kinase activating death domain, Rab3 GDP/GTP exchange factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MADD fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8567
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.