Learn More
Novus Biologicals™ MAD2L1-binding protein Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18246245 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18246245
Marke: Novus Biologicals™ NBL112788
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The MAD2L1-binding protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2264 and based on accession number NM_14628. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens MAD2L1 binding protein (MAD2L1BP), transcript variant 2, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke