Learn More
Gilson™ MacRoman™ Filterpakete
Bei diesen Filtertypen wird ein hydrophober Membranfilter für den weiblichen Luer Lock-Einlass und den männlichen Luer-Slip-Anschluss verwendet.
Marke: Gilson™ F107204
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Erhältlich in nicht sterilen oder sterilen Standardausführungen
- Erhältlich in Größen von 0.22 μm und 0.45 μm
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Für den Einsatz mit MACROMAN™ Pipettierhilfen
Spezifikation
0,22 µm | |
Pipettenfilter | |
MACROMAN™ Pipettierhilfe |
Unsteril | |
Filtration | |
10/Pckg. |