Learn More
Gilson™ MacRoman™ Filterpakete
Bei diesen Filtertypen wird ein hydrophober Membranfilter für den weiblichen Luer Lock-Einlass und den männlichen Luer-Slip-Anschluss verwendet.
141.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Typ | Pipettenfilter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration |
Zur Verwendung mit (Geräte) | MACROMAN™ Pipettierhilfe |
Menge | 10/Pckg. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15841827
|
Gilson™
F107204 |
0,22 µm | Unsteril |
141.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15851827
|
Gilson™
F107205 |
0,22 µm | Steril |
263.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15861827
|
Gilson™
F107206 |
0,45 µm | Unsteril |
141.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15871827
|
Gilson™
F107207 |
0,45 µm | Steril |
234.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich in nicht sterilen oder sterilen Standardausführungen
- Erhältlich in Größen von 0.22 μm und 0.45 μm
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
- Für den Einsatz mit MACROMAN™ Pipettierhilfen
Spezifikation
Pipettenfilter | |
Filtration | |
MACROMAN™ Pipettierhilfe | |
10/Pckg. |