Learn More
Hellma Makroküvetten, 110-QS (Paar)
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Stopfen.
Marke:  Hellma 110-5-PK-40
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15930421
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreine Suprasil™ Quarzkonstruktion
  • UV/VIS-Bereich
  • PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
1750 μl
PTFE
Basisdicke: 1.5 mm
2/Pckg.
200 – 2500 nm
12.5 mm
Suprasil-Quarz
9.5 mm
PTFE-Stopfen
5 mm
46 mm