Learn More
Hellma Makroküvetten, 110-QS (Paar)
Hochreine Suprasil™ Quarzglasküvette mit PTFE-Stopfen.
508.98 CHF - 995.00 CHF
Spezifikation
Material | Suprasil-Quarz |
---|---|
Verschlussmaterial | PTFE |
Innenbreite (metrisch) | 9.5 mm |
Dicke (metrisch) | Basisdicke: 1.5 mm |
Enthält | PTFE-Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Schichtdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15910421
|
Hellma
110-1-PK-40 |
350 μl | 1 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15930421
|
Hellma
110-5-PK-40 |
1750 μl | 5 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Hochreine Suprasil™ Quarzkonstruktion
- UV/VIS-Bereich
- PTFE-Stopfen im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Suprasil-Quarz | |
9.5 mm | |
PTFE-Stopfen | |
200 – 2500 nm |
PTFE | |
Basisdicke: 1.5 mm | |
2/Pckg. | |
12.5 mm |