Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 4.5 ml-Röhrchen
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
Marke: MP Biomedicals™ 116972050
Additional Details : Gewicht : 0.11300kg
Beschreibung
Lysematrix C enthält 1 mm-Silikasphären und kann mit FastPrep Instrumenten oder ähnlichen Beads verwendet werden.
- Röhrchengröße: 4,5 mL
- Probentyp: Hefe, Pilze, Schimmel, Sporen und filamentöse Algen
- Bead-Typ: 1 mm-Silikasphären
Spezifikation
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Algen | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
50 x 4,5-ml-Röhrchen |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Lysematrix C | |
RNase-frei |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.