Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix C, 4.5 ml-Röhrchen
Enthält 1 mm-Silikasphären. Lysematrix C wird vorwiegend zur Lyse von Hefe und Pilzen verwendet, kann aber auch für Schimmelpilze, Sporen und Fadenalgen genutzt werden.
169.60 CHF - 510.92 CHF
Spezifikation
Bead-Typ | Silikasphären |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Probentyp | Hefe, Pilze, Algen |
DNase | DNase-frei |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11421575
|
MP Biomedicals™
116972025 |
25 x 4,5-ml-Röhrchen |
169.60 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11431575
|
MP Biomedicals™
116972050 |
50 x 4,5-ml-Röhrchen |
279.84 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11441575
|
MP Biomedicals™
116972100 |
100 x 4,5-ml-Röhrchen |
510.92 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Röhrchengröße: 4.5 ml
- Probentyp:Hefe und Hefesporen, Pilze und Pilzsporen, Algen
- Anzureicherndes Molekül: DNA, RNA, Proteine, sonstige Kleinmoleküle
Spezifikation
Silikasphären | |
Hefe, Pilze, Algen | |
Isolierung und Aufreinigung von Nukleinsäuren, Homogenisierung | |
RNase-frei |
Raumtemperatur | |
DNase-frei | |
Lysematrix C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.