Learn More
Novus Biologicals™ Ly-6G6C Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18047317 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
:
0.1mg
Artikelnummer. 18047317
Marke: Novus Biologicals™ NBP206220
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Ly-6G6C Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_79537. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0.1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens Ly-6G6C, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke