Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB77-F-25ug
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15972458
  • 82.05 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ly-6G
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6c1
Protein A/G Purified
RUO
17067
IgG2b κ
Flow Cytometry
RB6-8C5
FITC
NP_001238984
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.