missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ly-6G Rat, FITC, Clone: RB6-8C5, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

82.05 CHF - 275.00 CHF

Spezifikation

Antigen Ly-6G
Klon RB6-8C5
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972458
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB77-F-25UG
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15962458
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB77-F-100UG
100 μg
94.10 CHF
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15982458
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB77-F-500UG
500 μg
275.00 CHF
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Ly-6G
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
17067
IgG2b κ
Protein A/G Purified
RB6-8C5
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001238984
Ly6c1
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications