Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB56-F-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15912218
  • 110.00 CHF / 25 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Spezifikation
Ly-6G
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ly6g
Protein A/G Purified
RUO
546644
IgG2a κ
Flow Cytometry
1A8
FITC
XP_006521677
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ly-6G Rat, FITC, Clone: 1A8, enQuireBio™ > 25 μg