missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ly-6G Rat, FITC, Clone: 1A8, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
115.50 CHF - 284.55 CHF
Spezifikation
| Antigen | Ly-6G |
|---|---|
| Klon | 1A8 |
| Konzentration | 0.5mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15912218
|
EnquireBio
QAB56-F-25ug |
25 μg |
115.50 CHF
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15902218
|
EnquireBio
QAB56-F-100ug |
100 μg |
284.55 CHF
100 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Spezifikation
| Ly-6G | |
| 0.5mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 546644 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A/G Purified |
| 1A8 | |
| Flow Cytometry | |
| FITC | |
| RUO | |
| XP_006521677 | |
| Ly6g | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts