Learn More
Cytiva Luer-Anschlüsse für Chromatographiesäulen
Zur Verwendung mit der HiTrap Säulenfamilie von Säulen
Marke: Cytiva 18-1027-62
Additional Details : Gewicht : 0.00300kg
Requires : Cytiva HiTrap Säulen, separat erhältlich.
Beschreibung
- Die HiTrap Säuleneinlässe haben 1/16-Zoll-Innengewinde; die Auslässe 1/16-Zoll-Außengewinde.
Spezifikation
Verbindungsstück | |
Polypropylen | |
Eine Spritze am Boden einer HiTrap Säule anschließen |
2 Packung | |
Column Accesory |