Learn More
Invitrogen™ LTK (TYK1) Recombinant Human Protein
LTK (TYK1) is a member of the ros/insulin receptor family of kinases.
Marke:  Invitrogen™ PV4652
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15448743
  • 11220.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LTK (TYK1) is involved in cell growth and differentiation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002335.2
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
73.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
ALK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Nuclear Receptor Assay
4058
1mg
RUO - research use only
LTK (TYK1)
Human
GST Tag
Frozen