Learn More
Invitrogen™ LTK (TYK1) Recombinant Human Protein
LTK (TYK1) is a member of the ros/insulin receptor family of kinases.
842.00 CHF - 11220.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002335.2 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 73.7kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10392383
|
Invitrogen™
PV4651 |
10μg |
842.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15438653
|
Invitrogen™
PR8108A |
100μg |
2605.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15448743
|
Invitrogen™
PV4652 |
1mg |
11220.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
LTK (TYK1) is involved in cell growth and differentiation.
Spezifikation
NP_002335.2 | |
73.7kDa | |
RUO - research use only | |
ALK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
LTK (TYK1) | |
Human | |
GST Tag |