Learn More
LRRC10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21575-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16841175
  • 351.68 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 28-06-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
LRRC10 may play important roles in cardiac development and/or cardiac function.
Spezifikation
Spezifikation
LRRC10
Polyclonal
Unconjugated
LRRC10
HRLRRP, LRRC10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
237560, 314848, 376132
Antibody
IgG
Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q5BKY1, Q8K3W2
Lrrc10
LRRC10 Fusion Protein Ag16117
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat