missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRC10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | LRRC10 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16851175
|
Proteintech
21575-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16841175
|
Proteintech
21575-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
LRRC10 may play important roles in cardiac development and/or cardiac function.Spezifikation
LRRC10 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5BKY1, Q8K3W2 | |
237560, 314848, 376132 | |
LRRC10 Fusion Protein Ag16117 | |
Primary | |
-20°C | |
LRRC10 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HRLRRP, LRRC10 | |
Lrrc10 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |