Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
Marke:  Lovibond™ 461185
18.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10787833
  • 18.85 CHF / 15 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
  • Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
  • Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
  • Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
0,1
Wasseranalyse
15 ml
20 °C
Salpetersäure 2.5 bis 5 %
Flüssig
Kolorimeter und Spektrophotometer
0 bis 0,5 mg/l
DEHA-getestete Lösung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution > DEHA-Lösung; 15 ml