Learn More
Lovibond™ Replacement Reagents for CHECKIT™ Comparator: DEHA Solution
Artikelnummer. 15392035
Click to view available options
Menge:
100/Packung
100 mL
15 ml
200/Packung
250/Packung
Typ:
DEHA-getestete Lösung
DPD Glycin-Testtabletten
DPD-Glyzin-Testtabletten (für Cl-Trennung)
EDTA-Testtabletten
pH-Universal
Format:
Flüssig
Tablet
Packungsgröße:
1 Stück
100 Milliliter
100 Stück
100 Tabletten
15 Milliliter
250 Stück
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15392035
Marke: Lovibond™ 461181
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Lovibond™-Ersatzreagenz für CHECKIT™-Komparator wird zur Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards unter streng kontrollierten Bedingungen hergestellt.
  • Höchste Qualitätsstandards in der Produktion
  • Konsistente und zuverlässige Reagenzien werden in Flüssigkeits- und Tablettenformaten geliefert
  • Maximale Genauigkeit
Spezifikation
Farbe Gelb
Material Salpetersäure 2.5 bis 5 %
pH-Bereich 0,1
Format Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasseranalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimeter und Spektrophotometer
Menge 100 mL
Bereich 0 bis 0,5 mg/l
Lagerungsbedingungen 20 °C
Typ DEHA-getestete Lösung
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid