missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Loperamide hydrochloride, 98+%, Thermo Scientific™

Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60168.14

Menge 25g

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15422989

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00 CHF
    517.68 CHF / 25 Gramm
    Sparen 39.32 CHF
    7% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

  • At nanomolar concentrations, binds to mu-opioid receptors
  • L-type calcium channel blocker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

34552-83-5
513.503
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
71420
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
C29H34Cl2N2O2
MFCD00058581
loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
CHEBI:6533
CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl

Spezifikation

Loperamide hydrochloride
C29H34Cl2N2O2
25g
14,5571
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
4-[4-(4-chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-N,N-dimethyl-2,2-diphenylbutanamide;hydrochloride
71420
513.51
34552-83-5
MFCD00058581
UN2811
loperamide hydrochloride, loperamide hcl, imodium, suprasec, dissenten, fortasec, lopemid, lopemin, loperyl, imosec
CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(CC1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl
513.503
CHEBI:6533
≥98%
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt