missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Shamrock™ Litho farbcodierte Etiketten, rund

Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.

Marke:  Shamrock™ SDL-75R-4

Additional Details : Gewicht : 0.07830kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11766985

  • 16.15 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
  • Temperaturbereich -20 bis +121 °C
  • Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
  • Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation

Spezifikation

Permanent
Rolle
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung
Rot
Litho
19 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote