Learn More
Shamrock™ Litho farbcodierte Etiketten, rund
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
11.70 CHF - 20.70 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Permanent |
---|---|
Material | Litho |
Produkttyp | Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Farbe | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11776975
|
Shamrock™
SDL-25R-6 |
6,5 mm | Blau | Rolle |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11772285
|
Shamrock™
SDL-25-6 |
6,5 mm | Blau | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11716995
|
Shamrock™
SDL-75R-23 |
19 mm | Braun | Rolle |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11786985
|
Shamrock™
SDL-75R-6 |
19 mm | Blau | Rolle |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11702295
|
Shamrock™
SDL-25-23 |
6,5 mm | Braun | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11712295
|
Shamrock™
SDL-25-14 |
6,5 mm | Grau | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11746985
|
Shamrock™
SDL-75R-3 |
19 mm | Grün | Roll |
14.65 CHF
1000 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11796955
|
Shamrock™
SDL-100-3 |
25 mm | Grün | Blatt |
20.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11746975
|
Shamrock™
SDL-25R-3 |
6,5 mm | Grün | Rolle |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11776985
|
Shamrock™
SDL-75R-5 |
19 mm | Orange | Rolle |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11716965
|
Shamrock™
SDL-100-5 |
25 mm | Orange | Blatt |
15.60 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11762285
|
Shamrock™
SDL-25-5 |
6,5 mm | Orange | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11766985
|
Shamrock™
SDL-75R-4 |
19 mm | Rot | Rolle |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11706955
|
Shamrock™
SDL-75-4 |
19 mm | Rot | Blatt |
14.65 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11706965
|
Shamrock™
SDL-100-4 |
25 mm | Rot | Blatt |
17.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11752285
|
Shamrock™
SDL-25-4 |
6,5 mm | Rot | Blatt |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11756975
|
Shamrock™
SDL-25R-4 |
6,5 mm | Rot | Rolle |
11.70 CHF
1000 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11782285
|
Shamrock™
SDL-25-7 |
6,5 mm | Rosé | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11796985
|
Shamrock™
SDL-75R-7 |
19 mm | Rosé | Rolle |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11796935
|
Shamrock™
SDL-50-12 |
13 mm | Lila | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11706995
|
Shamrock™
SDL-75R-12 |
19 mm | Lila | Rolle |
16.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11792285
|
Shamrock™
SDL-25-12 |
6,5 mm | Lila | Blatt |
12.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11726985
|
Shamrock™
SDL-75R-1 |
19 mm | Weiß | Rolle |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11776945
|
Shamrock™
SDL-75-1 |
19 mm | Weiß | Blatt |
14.65 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11776955
|
Shamrock™
SDL-100-1 |
25 mm | Weiß | Blatt |
17.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11726975
|
Shamrock™
SDL-25R-1 |
6,5 mm | Weiß | Rolle |
12.90 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11702285
|
Shamrock™
SDL-25-1 |
6,5 mm | Weiß | Blatt |
11.70 CHF
1000 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11786955
|
Shamrock™
SDL-100-2 |
25 mm | Gelb | Blatt |
17.15 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11736985
|
Shamrock™
SDL-75R-2 |
19 mm | Gelb | Rolle |
14.65 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11712285
|
Shamrock™
SDL-25-2 |
6,5 mm | Gelb | Blatt |
14.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11736975
|
Shamrock™
SDL-25R-2 |
6,5 mm | Gelb | Rolle |
11.70 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich von -20 bis 121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Permanent | |
Litho | |
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |