Learn More
Shamrock™ Litho farbcodierte Etiketten, rund
Entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Farben und Durchmessern erhältlich. Die Shamrock™ Punktetiketten mit Farbcodierung bieten verschiedene Möglichkeiten zur Farbcodierung im Labor: Nach Untersuchung, Arzt oder Abteilung.
Marke: Shamrock™ SDL-25-2
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Beständig gegenüber Wasser, Öl und Säuren
- Temperaturbereich -20 bis +121 °C
- Für Autoklaven, Tiefkühlgeräte, Kühlgeräte und Öfen
- Universalbeschriftung mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzstift
Spezifikation
Permanent | |
Blatt | |
Farbcodierte DOT-Kennzeichnung |
Gelb | |
Litho | |
6,5 mm |