missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid AMCA Antibody Labeling Kit

Artikelnummer. 18034014 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
30 μg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18034014

Marke: Novus Biologicals™ 3130015

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody labeling kit

Unlike standard AMCA labeling procedures, where a large molar excess of AMCA is employed, the Lightning-Link AMCA kit combines a low molar ratio of AMCA:antibody and high labeling efficiency to eliminate the need for purification steps. AMCA (aminomethylcoumarin acetate) is a blue fluorescent dye commonly used in fluorescence microscopy, arrays and in-situ hybridisation. It has an excitation wavelength of 345-350nm and an emission wavelength of 440-460nm.

Bestellinformation

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 1 mg
Konjugat AMCA
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link Rapid mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of Rapid Modifier reagent, 1 vial of Rapid Quencher reagent
Produkttyp Rapid AMCA Antibody Labeling Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt