Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
554.00 CHF - 1305.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Konjugat | APC/Cy5.5 |
Kitinhalt | Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent |
Produkttyp | APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18059045
|
Novus Biologicals™
764-0005 |
100 μg |
554.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18769313
|
Novus Biologicals™
764-0015 |
1 mg |
1305.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18037565
|
Novus Biologicals™
764-0030 |
30 μg |
597.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18092906
|
Novus Biologicals™
764-0010 |
300 μg |
963.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
The antibody is covalently bonded to the label in a directional and controlled process at near-neutral pH. APC/Cy5.5 is a tandem conjugate. In the Lightning-Link APC/Cy5.5 the tandem is excited at 633nm, wavelength at which the APC has its maximum absorption. The excited APC functions then as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy5.5. The Cy5.5 emits then the energy received from the APC in the form of long wavelength light at 694nm. The amount of antibody used for labeling should be the same as the pack size of LL-APC-Cy5.5. For any new antibody, optimization of the ratio of antibody to dye is often worthwhile. If your antibody needs to be concentrated, purified, or cleaned up, consider purchasing an antibody clean up kit.Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
APC/Cy5.5 | |
Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent | |
APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit |