missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit

Artikelnummer. 18092906
300 μg, 1 Set
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
30 μg
300 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Set
100 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antibody labeling kit

The antibody is covalently bonded to the label in a directional and controlled process at near-neutral pH. APC/Cy5.5 is a tandem conjugate. In the Lightning-Link APC/Cy5.5 the tandem is excited at 633nm, wavelength at which the APC has its maximum absorption. The excited APC functions then as an energy donor, where the energy is transferred via FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) to the Cy5.5. The Cy5.5 emits then the energy received from the APC in the form of long wavelength light at 694nm. The amount of antibody used for labeling should be the same as the pack size of LL-APC-Cy5.5. For any new antibody, optimization of the ratio of antibody to dye is often worthwhile. If your antibody needs to be concentrated, purified, or cleaned up, consider purchasing an antibody clean up kit.

Bestellinformation

Quantity

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 300 μg
Konjugat APC/Cy5.5
Kitinhalt Glass vial(s) of Lightning-Link mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of LL Modifier reagent, 1 vial of LL Quencher FD reagent
Produkttyp APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) APC-Cy5.5 Antibody Labeling Kit >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt