Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Alkaline Phosphatase Antibody Labeling Kit
Applications: ELISA
580.00 CHF - 1190.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Konjugat | Alkalische Phosphatase |
Produkttyp | Alkaline Phosphatase Antibody Labeling Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18038494
|
Novus Biologicals™
702-0005 |
100 μg |
580.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18700404
|
Novus Biologicals™
702-0010 |
300 μg |
885.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18738793
|
Novus Biologicals™
702-0015 |
1 mg |
1190.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18716733
|
Novus Biologicals™
702-0030 |
30 μg |
642.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Alkaline phosphatase (AP) is a hydrolyase enzyme that is frequently conjugated to antibodies for use in immunoassays. PNPP is a popular colorimetric substrate for AP; the product of the reaction, p-nitrophenol, can be read at 405nM. Fluorogenic substrates (e.g. 4-methylumbelliferyl phosphate; MUP) may also be employed.Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Alkalische Phosphatase | |
Alkaline Phosphatase Antibody Labeling Kit |