Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen mit rundem Boden
Zur effizienten Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark.
Marke:  Greiner Bio-One 163288
Additional Details : Gewicht : 0.50400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15985291
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Anreicherung direkt aus Vollblut
  • Vereinfachtes Befüllen durch poröse Barriere
  • Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
  • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
  • Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
  • Service Plan
    Nr.
Spezifikation
Spezifikation
12 ml
Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Vorgefülltes Zentrifugenröhrchen (1,077 g/ml PBMC-Trennmedium)
Polypropylen
Poröse Barriere
Rund