Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
50 ml
Sterilität:
Aseptisch hergestellt
Steril
Bodenform:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachtes Befüllen durch poröse Barriere
- Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
- Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
-
Service Plan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 ml |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit | Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark |
| Enthält | Poröse Barriere |
| Sterilität | Aseptisch hergestellt |
| Bodenform | Rund |
| Produkttyp | Vorgefülltes Zentrifugenröhrchen (1,077 g/ml PBMC-Trennmedium) |