Learn More
Novus Biologicals™ Leptin/OB Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Leptin/OB.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.81 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 7.81-500 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Leptin/OB. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich-ELISA |
| Gen-Alias | FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS |
| Gen-ID (Entrez) | 3952 |
| Mehr anzeigen |