missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Leptin/OB Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18232097 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18232097

Marke: Novus Biologicals™ NBP27953815PLATES

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Leptin/OB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 7.81 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 7.81-500 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Produkttyp Antibody Pairs
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Leptin/OB.
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sandwich-ELISA
Gen-Alias FLJ94114, leptin, leptin (murine obesity homolog), leptin (obesity homolog, mouse), Obese protein, obese, mouse, homolog of, Obesity factor, OBOBS
Gen-ID (Entrez) 3952
Gensymbol LEP
Wirtsspezies Maus
Kitinhalt
  • Standard: Each vial contains 172 ng of recombinant Human Leptin/OB.
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of mouse anti-Human Leptin/OB monoclonal antibody (in PBS, pH 7.4).
  • Detection Antibody: 0.2 mg/mL of mouse anti-Human Leptin/OB monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP) (in PBS, 50 % HRP-Protector, pH 7.4, store at 4C).
  • Menge 15 Platten
    Kennzeichnung RUO
    Forschungsgebiet Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Lipid and Metabolism
    Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
    Ziel Leptin/OB
    Verfahren 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in PBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20 to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve using 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 500 pg/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt