Learn More
LENG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen LENG1
Konzentration 0.23 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11406-1-AP-150UL
150 μL
351.68 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16848463
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
11406-1-AP-20UL
20 μL
131.19 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
LENG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
IgG
-20°C
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen Affinity Chromatography