Learn More
LENG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11406-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16848463
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
LENG1
Polyclonal
Unconjugated
LENG1
LENG1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
292535, 69757, 79165
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96BZ8, Q9DB98
Leng1
LENG1 Fusion Protein Ag1924
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse