Learn More
Carl Zeiss™ LED-Modul
Diese LED-Module eignen sich für Zeiss™ Mikroskope.
1565.00 CHF - 4473.20 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12392023
|
Carl Zeiss™
423052-9592-000 |
385 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12123931
|
Carl Zeiss™
423052-9511-000 |
365 nm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12143931
|
Carl Zeiss™
423052-9601-000 |
540 bis 580 nm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- LED-Module für aufrechte Zeiss Mikroskope
- Schnelle, schaltbare Lichtquelle
- Für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
Spezifikation
LED Module |