Learn More
Carl Zeiss™ LED-Modul
Diese LED-Module eignen sich für Zeiss™ Mikroskope.
Marke: Carl Zeiss™ 423052-9601-000
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- LED-Module für aufrechte Zeiss Mikroskope
- Schnelle, schaltbare Lichtquelle
- Für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen
Spezifikation
LED-Modul | |
Axioscope | |
Je 1 |
Weiß | |
540 bis 580 nm |