Learn More
Gilac™ Deep Rectangular Basin
Deep Rectangular Basin provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Easy to stock since it is nestable.
Marke: Gilac™ G606321
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Basin fit for food contact
- Highly durable and chemical resistant
- Easy to clean
- Nesting with no suction effect
- Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Storage Tub | |
Weiß | |
4.2 gal. | |
Food Contact Compliance | |
400 x 350 x 200 mm | |
11.4 in. | |
290 mm | |
11 in. | |
280 mm | |
7.1 in. | |
180 mm | |
0.95 kg | |
-15°C to +60°C |
LDPE | |
Rechteckig | |
16 L | |
1 Ea. | |
15.7 in. | |
400 mm | |
13.8 in. | |
350 mm | |
7.9 in. | |
200 mm | |
2.1 lb. | |
5°F to 140°F |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Deep Rectangular Basin > Deep Rectangular Basin; Capacity: 16 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur