Learn More
Gilac™ White Square Basin
Artikelnummer. 13409898
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
4,5 l
7 l
10 l
12 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13409898
Marke: Gilac™ G606221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
White Square Basin fit for food contact provides storage with excellent mechanical and chemical resistance in the laboratory. Highly durable, easy to clean, and chemically resistant. Easy to stock since they are nestable.
  • Basin fit for food contact
  • Highly durable and chemical resistant
  • Easy to clean
  • Nesting with no suction effect
  • Moulded rim makes it easy to grasp
Spezifikation
Typ Storage Tub
Material LDPE
Farbe Weiß
Form Square
Kapazität (angloamerikanisch) 3.2 gal.
Kapazität (metrisch) 12 l
Zertifizierung/Konformität Food Contact Certified
Länge (angloamerikanisch) 15.4 in.
Länge (metrisch) 390 mm
Breite (angloamerikanisch) 15.4 in.
Breite (metrisch) 390 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5.5 in.
Höhe (metrisch) 140 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 25.04 oz.
Gewicht (metrisch) 0.71 kg