Learn More
Merck LCR Filter mit hydrophilisierter PTFE-Membran
Zur Filtration wässriger Flüssigkeiten ohne Benetzung
472.00 CHF - 850.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | 9 bis 13,2 psi |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10208400
|
Merck
FHLC02500 |
25 mm |
655.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10616171
|
Merck
FHLC01300 |
13 mm |
472.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10359510
|
Merck
FHLC04700 |
47 mm |
850.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus unlaminiertem PTFE-Harz
- Weiße, hydrophile Trennscheiben zur Entfernung von Partikeln größer als 0.5 μm
- Verwendung mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Keine Verunreinigung von Proben mit extrahierbaren Stoffen
- Benetzungszeit: <5 Sekunden
- Dicke: maximal 5.5 mil (0.14 mm)
Anwendungen:
- Klärfiltration von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten
- Klärfiltration von Treibstoffen
- Analyse von Hydraulikflüssigkeiten
- RNA-Isolierung
- Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer chromatographischen Analyse
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Klärfiltration von sauren, basischen und kryogenen Flüssigkeiten, Klärfiltration von Treibstoffen, Analysen von hydraulischen Flüssigkeiten, RNA-Isolierung, Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer chromatographischen Analyse | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hydrophil |
9 bis 13,2 psi | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Filtermembranen |