Learn More
Merck LCR Filter mit hydrophilisierter PTFE-Membran
Zur Filtration wässriger Flüssigkeiten ohne Benetzung
Marke: Merck FHLC04700
810.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10800kg
Beschreibung
Die LCR-Membran ist eine nicht unterstützte hydrophile PTFE-Membran, die mit allen gängigen HPLC-Lösungsmitteln kompatibel ist. Die Membran wird einem speziellen Behandlungsverfahren unterzogen, bei dem alle verbleibenden extrahierbare Substanzen entfernt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass durch sie keine zusätzlichen Substanzen zu Ihren HPLC-Lösungsmitteln hinzugefügt werden, was klarere Analyseergebnisse liefert.Merkmale & Vorteile
- Die hydrophile Membran kann zum Filtern wässriger Flüssigkeiten ohne vorherige Benetzung verwendet werden
- Die Ultraclean Membran fügt keine extrahierbaren Substanzen zu Ihren Proben oder Lösungsmitteln hinzu
Anwendungen:
Mobile HPLC-Phasenfiltration; Klärung von Säuren, Basen und Verdünnung von Proteinlösungen; Isolierung von RNA
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
Polycarbonat | |
Unsteril | |
Klärfiltration von sauren, basischen und kryogenen Flüssigkeiten, Klärfiltration von Treibstoffen, Analysen von hydraulischen Flüssigkeiten, RNA-Isolierung, Klärfiltration von wässrigen oder organischen Lösungen vor einer chromatographischen Analyse | |
100Pack | |
0,14 mm | |
Hydrophil | |
47 mm |
9 bis 13,2 psi | |
Siebfilter | |
0,45 μm | |
60 ml/min x cm2 | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
47 mm |