Learn More
BRAND™ Seitlicher Absperrhahn für Büretten, braun
Der seitliche Absperrhahn für Büretten enthält ein austauschbares Glasküken.
Marke: BRAND™ 81907
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Gehäuse des Absperrhahns mit präziser Bürettenspitze aus Borosilikatglas 3.3
- Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
- Absperrhahn Größe 3NS/12
Spezifikation
Bürette Absperrhahn | |
Braunes Borosilikatglas 3.3 | |
25 ml-Bürette | |
Glasschlüssel |